Learn More
Erbium(III) oxide, 99.8% (metals basis)
Descrizione
Erbium(III) oxide is used for vacuum deposition electrical, optical and photoluminescenc, gate dielectrics in semi conductor devices, and in Biomedicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Erbium(III) oxide |
| Punto di fusione | 2400°C |
| Forma fisica | Sintered Lump |
| Quantità | 25 g |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Densità | 8.64 g/mL |
| Indice di Merck | 14,3646 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water(0.0049g/L). |
| Peso formulazione | 382.56 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Erbium(III) oxide
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Erbium oxide