Learn More
Erbium(III) oxide, nanopowder, 99.5% (REO)
Codice prodotto. 11499860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499860 10 g 10g
11409870 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499860 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044668.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
S. A. 13 to 17m2/g | CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12061-16-4
Formula molecolare Er2O3
Molecular Weight (g/mol) 382.52
Numero MDL MFCD00010991
InChI Key ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Erbia
IUPAC Name dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium(III) oxide
Punto di fusione 2400°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Aspetto Powder or lump
Intervallo percentuale saggio 99.5% (REO)
Densità 8.64 g/cm3
Informazioni di solubilità Soluble in acids
Peso formulazione 382.56