Learn More
Erbium Perchlorate, 10,000 mg/L in H2O, 50 mL, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30311612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311612 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311612 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREO000032
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 mL
Concentrazione 10000 mg/L
Certificazione/Conformità ISO 17025
Solvente o matrice Water