Learn More
Erbium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
Codice prodotto. 11343818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mm
25 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
10mm
25mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343818 10 mm 10mm
11333818 25 mm 25mm
11323818 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11343818 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040288.HF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-52-0
Formula molecolare Er
Molecular Weight (g/mol) 167.26
Numero MDL MFCD00010987
InChI Key UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC Name erbium
SMILES [Er]
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium rod
Nota nome 12.7mm (0.5 in.) dia.
Quantità 10 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈1.2g/mm
Forma Cast Rod
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ta)
Percent Purity 99.9%