Learn More
Erbium Standard: Er @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Erbium Standard: Er @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Erbium |
| CAS | 7440-52-0 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Erbium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Er |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Er |
| InChI Formula | InChI=1S/Er |
| SMILES | [Er] |
| Vedi altri risultati |