Specifications
| Materiale o nome chimico | Ergocalciferol |
| Punto di fusione | 118°C to 119°C |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN2811 |
| Peso formulazione | 396.65 |
| Percent Purity | 97.0 to 103.0% |
| Forma fisica | Powder |