Learn More
MedChemExpress Ergosterol
Codice prodotto. 16499016
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16499016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499016 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0181
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Ergosterol is the primary sterol found in fungi, with antioxidative, anti-proliferative, and anti-inflammatory effects.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 396.65 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
CAS 57-87-4
Product Type Natural Products
Purezza 97.0%
Solubilità DMSO : 3.57 mg/mL (9.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 2.6 mg/mL (6.55 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Sinonimo Ergosterin∣ Provitamin D∣ Provitamin D2
Bersaglio Endogenous Metabolite
Quantità 100 mg