Specifica
| Materiale o nome chimico | Ergosterol |
| Punto di fusione | 156°C to 158°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 250°C (1.3 Pa) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 06,III,3099 |
| Indice di Merck | 15, 3716 |
| Vedi altri risultati |