Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ergosterol, 98%
Codice prodotto. 10500591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10500591 5 g Bottiglia in vetro 5g
10677642 25 g Bottiglia in vetro 25g
10381044 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10500591 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 117810050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 57-87-4 | C28H44O | 396.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-87-4
Formula molecolare C28H44O
Molecular Weight (g/mol) 396.64
Numero MDL MFCD00003623
InChI Key DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
Sinonimo ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
PubChem CID 444679
ChEBI CHEBI:16933
IUPAC Name (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ergosterol
Punto di fusione 156°C to 158°C
Colore White
Punti di ebollizione 250°C (1.3 Pa)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 06,III,3099
Indice di Merck 15, 3716
Condizione di rotazione specifica −120.00 (20.00°C c=1,CHC13)
Rotazione specifica -120
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene,1g/660 mL alcohol- 1g/45 mL boiling alcohol,1g/70 mL ether- 1g/39 mL boiling ether,1g/31 mL chloroform
Peso formulazione 396.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystalline Needles