Learn More
Erianin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464847
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16464847 50 mg 50mg
16439008 10 mg -
16431428 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16464847 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0517
MedChemExpress Erianin, often used as an antipyretic and analgesic agent, could inhibit IDO-induced tumor angiogenesis.
Erianin, often used as an antipyretic and analgesic agent, could inhibit IDO-induced tumor angiogenesis.
Specifica
Materiale o nome chimico Erianin
CAS 95041-90-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H22O5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (314.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(CCC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 318.36
Peso formulazione 318.36
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only