Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Black T, ACS reagent, indicator grade
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Eriochrome™ Black T |
| Chiarezza | (0.1%, water) Passes Test |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Adeguatezza | Suitability as complexometric indicator: Passes Test |
| Colore | Black/Brown |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble. |
| Quantità | 250 g |
| Forma fisica | Powder |
| IUPAC Name | (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinylidene]-7-nitro-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid;sodium |
| Peso formulazione | 461.38 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Eriochrome Black T
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid monosodium salt