Learn More
Eriochrome™ Black T, Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration, Solstice
Codice prodotto. 15633850 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15633850 25 g Glass Bottle 25g
15613850 100 g Glass Bottle 100g
15623850 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15633850 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3275125G
Quantità Prezzo
1 38.44€ / 25g
10 35.70€ / 25g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1787-61-7
Formula molecolare C20H12N3NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 461.38
Numero MDL MFCD00003935
InChI Key JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Sinonimo Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Eriochrome™ Black T
Nota nome Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration
CAS max % 100.0000%
Imballaggio Glass Bottle
Adeguatezza Complies for indicator
Formula lineare C20H12N3NaO7S
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4121162
Quantità 25 g
IUPAC Name (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinylidene]-7-nitro-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid;sodium
Peso formulazione 461.38
Grado Ph. Eur.
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.