Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Black T, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10460121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10460121 25 g Glass bottle 25g
10793421 100 g Glass bottle 100g
10073110 500 g Glass bottle 500g
10256570 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10460121 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 228360250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1787-61-7
Formula molecolare C20H12N3NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 461.38
Numero MDL MFCD00003935
InChI Key JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Sinonimo C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
IUPAC Name (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinylidene]-7-nitro-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid;sodium
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Eriochrome™ Black T
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza Passes (for complexometric determination of metals)
Spettrometria UV Complies
Beilstein 16, III, 320
Indice di Merck 15, 3725
Colore Black to Black/Brown
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 461.38
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eriochrome Black T