Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erioglaucine disodium salt, pure
Codice prodotto. 10023110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10023110 5 g Bottiglia in vetro 5g
10562821 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10023110 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 229730050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3844-45-9
Formula molecolare C37H34N2Na2O9S3
Molecular Weight (g/mol) 792.84
Numero MDL MFCD00012141
InChI Key SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo brilliant blue fcf, acid blue 9, erioglaucine disodium salt, brilliant blue, FD&C blue no. 1, erioglaucine, alphazurine fg, FD&C blue no.1, fenazo blue xi, japan blue 1
PubChem CID 19700
ChEBI CHEBI:82411
IUPAC Name disodium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzenesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Erioglaucine disodium salt
Absorbance 1000 (at lambda min.)
Punto di fusione 283.0°C
Colore Purple
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 14, 855
Indice di Merck 15, 1379
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in vegetable oils
Peso formulazione 792.84
Grado Pure
Forma fisica Fine Crystalline Powder