missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erismodegib, TRC

Codice prodotto. 30378000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30378000 5 mg 5mg
30373548 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30378000 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE6152005MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 956697-53-3
Formula molecolare C26 H26 F3 N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 485.5
Sinonimo [1,1'-Biphenyl]-3-carboxamide, N-[6-[(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-morpholinyl]-3-pyridinyl]-2-methyl-4'-(trifluoromethoxy)-, rel-, rel-N-[6-[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]-3-pyridinyl]-2-methyl-4'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide, LDE 225, NVP-LDE 225, Odomzo, Sonidegib
IUPAC Name N-[6-[(2S,6R)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl]pyridin-3-yl]-2-methyl-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]benzamide
SMILES C[C@@H]1CN(C[C@H](C)O1)c2ccc(NC(=O)c3cccc(c3C)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4)cn2

Specifica

Materiale o nome chimico Erismodegib
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H26F3N3O3/c1-16-14-32(15-17(2)34-16)24-12-9-20(13-30-24)31-25(33)23-6-4-5-22(18(23)3)19-7-10-21(11-8-19)35-26(27,28)29/h4-13,16-17H,14-15H2,1-3H3,(H,31,33)/t16-,17+
Peso formulazione 485.1926
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.