Learn More
Novus Biologicals™ ERK1 Inhibitor Peptide Set
Codice prodotto. 18110564 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18110564 5 mg 5mg
18116222 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18110564 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP2293335MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specie ospite Human, Mouse, Rat, Hamster, Rabbit, Xenopus
Componenti ERK Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKGMPKKKPTPIQLN (ERK inhibitor sequence: GMPKKKPTPIQLN). Molecular weight: 3795. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361
Da utilizzare con (applicazione) Inhibition of Erk activation
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 5 mg
Product Type ERK1 Inhibitor Peptide Set
Peso molecolare 3795
Inibitori ERK1
Forma Lyophilized
For Research Use Only