Learn More
Heinz Herenz Erlenmeyer Caps
Codice prodotto. 30158407
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Silver
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30158407 Red pezzi 10
30158388 Blue pezzi 10
30158313 Silver pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30158407 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1080926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.13€
    63.85€ / pezzi 10
    Risparmia 31.28€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 21-10-2026
Erlenmeyer cap without handles.
  • Erlenmeyer caps
  • Aluminium
  • 38 mm
  • Without handle
Specifica
Colore Red
Product Type Cap without Handle
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Straight Rimless Neck
Diametro (sistema metrico) esterno 38 mm
Dimensione chiusura 38 mm