Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer con giunto conico smerigliato
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 4797
- With scale (approx. volume/mL)
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
| Descrizione | Conical Ground Joint, Inscription Label |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Giunto a bussola | 45/40 NS |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 87 mm |