Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer con giunto conico smerigliato
Codice prodotto. 10392751
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5 L
Giunto a bussola:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto a bussola Dimensione della confezione
10392751 500 ml 45/40 NS pezzi 10
10149120 1000 mL 45/40 NS pezzi 10
10472921 100 ml 14/23 NS pezzi 10
10523671 100 ml 24/29 NS pezzi 10
15360885 2000 mL 29/32 NS pezzi 10
11870482 10 mL 14/23 NS pezzi 10
10352801 2000 mL 45/40 NS pezzi 10
10074250 200 mL 24/29 NS pezzi 10
10334931 250 mL 19/26 NS pezzi 10
10268170 250 mL 24/29 NS pezzi 10
10712522 250 mL 45/40 NS pezzi 10
17705804 25 mL 19/26 NS pezzi 10
10303141 25 mL 14/23 NS pezzi 10
10261451 300 mL 45/40 NS pezzi 10
10185780 500 ml 24/29 NS pezzi 10
10204341 5 L 45/40 NS Pezzo
15300895 50 ml 14/23 NS pezzi 10
10064250 50 ml 24/29 NS pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 10392751 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03024558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    224.41€ / pezzi 10
    Risparmia 137.59€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN EN ISO 4797
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Descrizione Conical Ground Joint, Inscription Label
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Giunto a bussola 45/40 NS
Diametro (sistema metrico) esterno 105 mm