Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Descrizione
- Acc. to DIN ISO 1773
- With beaded rim
- With graduation
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 22 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Quantità | 10/Pk. |