Learn More
Glassco Laboratory Equipments Erlenmeyer Glass Flask
Beskrivelse
- Erlenmeyer glass flasks with joints, ideal for mixing liquids
- Available in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
- NS 14/23 joints are available for 50 mL and 100 mL flasks
- NS 29/32 joints are available for 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL flasks
- Made from heat-resistant ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glass
- Complies with ISO 4797
- Printed with durable white enamel
- Chemical resistant
Tekniske data
Tekniske data
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Product Type | Erlenmeyer Flask |
| Giunto rastremato standard | 29/32 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Mouth Style | Joint |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Flat |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?