Learn More
Erlose, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11432741 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432741 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11432741 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219866883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00€
    2244.90€ / 250mg
    Risparmia 115.10€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Specifications
Materiale o nome chimico Erlose
CAS 13101-54-7
Colore White
Formula molecolare C18H32O16
Numero MDL MFCD00190706
Quantità 250 mg
Sinonimo erlose, glucosylsucrose, sucrosylglucose, beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranosyl-1->4-alpha-d-glucopyranoside, alpha-maltosyl beta-fructofuranoside, alpha-d-glc-1->4-alpha-d-glc-1->2-beta-d-fru, a-d-glucopyranoside, b-d-fructofuranosyl o-a-d-glucopyranosyl-1, alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl o-alpha-d-glucopyranosyl-1-4, alpha-d-glucopyranosyl-1,2,3,4-alpha-d-glucopyranosyl-1,2-beta-d-fructofuranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-6-2s,3s,4s,5r-3,4-dihydroxy-2,5-bis hydroxymethyl oxolan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol
InChI Key FVVCFHXLWDDRHG-KKNDGLDKSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)CO)O)O)O)O
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 504.438
PubChem CID 193471
ChEBI CHEBI:55512
Peso formulazione 504.4
Forma fisica Crystalline Powder