Learn More
ERR gamma/NR3B3 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18395077 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18395077 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18395077 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00002104PW2
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody Pair
ERR gamma/NR3B3 Polyclonal antibody specifically detects ERR gamma/NR3B3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ERR gamma/NR3B3
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione 1x PBS, pH 7.4
Alias gene DKFZp781L1617, ERR gamma-2, ERR3, ERRG2, ERRgamma, Estrogen receptor-related protein 3, estrogen-related receptor gamma, FLJ16023, KIAA0832, NR3B3, Nuclear receptor subfamily 3 group B member 3
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2104
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.