Learn More
Ertapenem sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465778
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16465778
Marca: Medchem Express HY13625
MedChemExpress Ertapenem sodium (L-749345) is a broad spectrum and long acting β-lactam antibiotic. Ertapenem sodium has a broad-spectrum anti-anaerobic activity against a variety of anaerobes with a mode MIC of 0.12 μg/mL. Ertapenem sodium can be used for the research of severe infections caused by bacteria in the skin, lungs, stomach, pelvis, and urinary tract.
Ertapenem sodium (L-749345) is a broad spectrum and long acting β-lactam antibiotic. Ertapenem sodium has a broad-spectrum anti-anaerobic activity against a variety of anaerobes with a mode MIC of 0.12 μg/mL. Ertapenem sodium can be used for the research of severe infections caused by bacteria in the skin, lungs, stomach, pelvis, and urinary tract.
Specifica
Materiale o nome chimico Ertapenem sodium
Forma fisica Powder
CAS 153773-82-1
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H24N3NaO7S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo L-749345 MK-826
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (100.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1NC[C@@H](SC2=C(C(O)=O)N3[C@]([C@]([C@@H](C)O)([H])C3=O)([H])[C@H]2C)C1)NC4=CC=CC(C(O[Na])=O)=C4
Molecular Weight (g/mol) 497.5
Peso formulazione 497.5
Percent Purity 98.86%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.