Learn More
Ertugliflozin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496538
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496538 10 mg 10mg
16429127 5 mg 5mg
16422637 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16496538 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15461
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Specifica
Materiale o nome chimico Ertugliflozin
CAS 1210344-57-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25ClO7
Quantità 10 mg
Sinonimo PF-04971729
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (572.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 436.88
Peso formulazione 436.88
Percent Purity 98.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only