Learn More
(±)-erythro-Aleuritic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10255040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10255040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10255040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 133730250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-erythro-Aleuritic acid
Nota nome 95%
CAS 533-87-9
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 100°C to 105°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H32O5
Formula lineare HO(CH2)5CH(OH)CH(OH)(CH2)7COOH
Numero MDL MFCD00135596
Quantità 25 g
Beilstein 03, III, 901
Indice di Merck 15, 225
Sinonimo aleuretic acid, 8,9,15-trihydroxypentadecane-1-carboxylic acid, 9,10,16-trihydroxypalmitic acid, 10r,9s-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, 9s,10r-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, unii-442lq2k03a component
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,,soluble in aq. alkali solution
InChI Key MEHUJCGAYMDLEL-LSDHHAIUSA-N
SMILES C(CCCC(C(CCCCCCO)O)O)CCCC(=O)O
IUPAC Name (9S,10R)-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 304.41
PubChem CID 7269316
Peso formulazione 304.41
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder