Learn More
Erythromycin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30323871
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323871 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323871 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13203490AL1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Erythromycin A
CAS 114-07-8
Nomi componenti o analita Erythromycin A
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C37 H67 N O13
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Erythromycin A, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Abboticin, Abomacetin, Ak-Mycin, Aknin, Dotycin, E-Base, E-Mycin, EMU, ERYC, Emgel, Ermycin, EryDerm, Erycen, Erycette, Erycin, Erycinum, Erygel, Erymax, Erytab, Erythro, Erythrocin, Erythrogran, Erythromast 36, Erythromid, Ilotycin, Inderm, NSC 55929, Oxacyclotetradecane-2,10-dione, 4-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [3R-(3R*,4S*,5S*,6R*,7R*,9R*,11R*,12R*,13S*,14R*)]-, PCE, Pantomicina, Retcin, Staticin, Stiemycin, T-Stat, Theramycin Z, Torlamicina, [3R-(3R*,4S*,5S*,6R*,7R*,9R*,11R*,12R*,13S*,14R*)]-4-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione, Erythromycin A, Erythromycin B, Erythromycin C
InChI Formula InChI=1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 733.93
Quantità 1 mL
Peso formulazione 733.4612 g/mol