Learn More
Erythromycin A 6,9-Imino Ether, TRC
Codice prodotto. 30011821
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011821 100 mg 100mg
30011343 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011821 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE650015100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99290-97-8
Formula molecolare C37 H66 N2 O12
Molecular Weight (g/mol) 730.93
Sinonimo 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one, 10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-, 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one, 10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [3R-(3R*,4R*,5S*,6R*,9R*,10S*,11S*,12R*,13R*,15R*)]-, (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-10-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-7,16-dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
IUPAC Name (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-12-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-ethyl-4,5-dihydroxy-10-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-7,16-dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)C[C@@H](C)\C(=N\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)\O4
Specifica
Materiale o nome chimico Erythromycin A 6,9-Imino Ether
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C37H66N2O12/c1-14-25-37(10,44)29(41)22(6)38-32-18(2)16-36(9,51-32)31(50-34-27(40)24(39(11)12)15-19(3)46-34)20(4)28(21(5)33(43)48-25)49-26-17-35(8,45-13)30(42)23(7)47-26/h18-31,34,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/b38-32-/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Peso formulazione 730.4616
Percent Purity >95%