Learn More
Erythromycin A N-oxide (>80%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Erythromycin A N-Oxide |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C37H67NO14/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(52-34-28(40)24(38(11,12)46)15-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(43)50-25)51-26-17-36(9,47-13)31(42)23(7)49-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 749.4562 |