Learn More
Erythromycin (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10583315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10583315 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10583315 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP92025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Erythromycin is used as an inhibitor in cell-free protein biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Erythromycin
Tipo Erythromycin
Forma fisica Solid
CAS 114-07-8
pH 8 to 10.5
Punto di fusione 138°C
Residuo della combustione 0.2% max.
Imballaggio Poly Bottle
Rotazione specifica Inclusive between -78° (+ or -)
Colore White
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 85%
Formula molecolare C37H67NO13
Numero MDL MFCD00084654
Indice di Merck 15, 3739
Sinonimo E-Mycin, Erythrocin
InChI Key ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecane-2,10-dione
Molecular Weight (g/mol) 733.94
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
Peso formulazione 733.94