missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erythropoietin/EPO Antibody (EPO/1368), HRP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18665927 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18665927 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18665927 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP254537H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Erythropoietin/EPO Monoclonal antibody specifically detects Erythropoietin/EPO in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Erythropoietin/EPO
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone EPO/1368
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene EP, EPO, epoetin, erythropoietin, MGC138142, MVCD2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa 28-162) of human Erythropoietin/EPO protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01588)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Angiogenesis, Cancer, Cytokine Research, HIF Target Genes, Hypoxia
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2056
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.