Learn More
MedChemExpress Erythropoietin/EPO Protein, Human (CHO)
Codice prodotto. 16429858
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16429858 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16429858 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP7164
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Erythropoietin/EPO Protein, Human (CHO) protects the myocardium from ischemia-reperfusion injury and promotes beneficial remodeling.
Specifica
Content And Storage Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Quantità 10 μg
Shipping Condition Room temperature
Peso molecolare 36 kDa
Sinonimo rHuEPO∣ Epoetin∣ EPO