Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erythrosin B, pure, high purity, biological stain
Codice prodotto. 10581441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10581441 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10581441 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 189460250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16423-68-0 | C20H6I4Na2O5 | 879.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Erythrosin B
Punto di fusione >300.0°C
CAS 16423-68-0
Contenuto di colorante 87% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C20H6I4Na2O5
Numero MDL MFCD00144257
Beilstein 19, II, 258
Indice di Merck 15, 3749
Sinonimo Acid Red 51, C.I. 45430
Colore Bordeaux to Red
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Quantità 25 g
InChI Key IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Forma fisica Fine Powder
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
IUPAC Name disodium 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 879.86
PubChem CID 12961638
Peso formulazione 879.85
Grado Pure