Learn More
MP Biomedicals™ ES 7X™-PF Cleaning Solution
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
1 gal.
1.32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Dimensione della confezione:
10L
18.92L
208.19L
Pezzo
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 55
Descrizione
- Environmentally safe and phosphate free.
- Developed to provide safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware including test tubes, petri-dishes, flasks, microscopy slides, pathology equipment and surgical instruments
- Several convenient package sizes are available
- Sold in concentrated form so the customer can prepare the appropriate dilution as needed
- Completely drains from glassware in seconds
- Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
- pH neutral, and no need for pH adjustment at any concentration
- No etch to glass or plastic labware at any concentration
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| pH | 7 to 8 |
| Aspetto | Yellow |
| Concentrazione | 7X |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use on Glass, Plastic, benchtop equipment and tubing |
| Volume (sistema imperiale) | 55 gal. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ES 7X CLEANING SOLUTION
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol