Learn More
ES/Ca Model Standard Solution, WTW™
Codice prodotto. 10099770
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10099770 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10099770 Fornitore WTW N. del fornitore 120200
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Standard solutions to calibrate contains 10 g of the ion to be measured per 10 liters. By defined dilutions of these solutions, the user can easily produce his own calibration solution for the desired measuring range. The bulk with a one liter content makes for economic measurements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio 1 Bottle with 1L
Forma fisica Liquid
Concentrazione 10 g/L
Punti di ebollizione 100°C
Solubilità Miscible with water
Quantità 1 L