Learn More
Thermo Scientific™ ES Series FMS Combination Refrigerator/Freezers
Codice prodotto. 15284737 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
UE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15284737 UE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
FMS units are not designed for use in Class I, Zone 0 or Zone 1 applications which require an explosion-proof unit.
Codice prodotto. 15284737 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 263CAXVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
FMS units are not designed for use in Class I, Zone 0 or Zone 1 applications which require an explosion-proof unit.
Rischio di esplosione ridotto. Questi frigoriferi/congelatori combinati sono ideali per la conservazione di materiale potenzialmente infiammabile in laboratori generici con disponibilità di spazio limitata.
Riduzione del rischio di esplosione di miscele aria-vapore infiammabili. I frigoriferi/congelatori Thermo Scientific™ ES serie FMS sono la scelta ideale per la conservazione di etiletere, acetone, alcol, benzene, butano, benzina, esano, solvente per vernici e altri materiali potenzialmente infiammabili in locali di laboratorio generali con spazi limitati. I frigoriferi e congelatori per uso domestico e commerciale non sono adatti a questo tipo di materiali: sono dotati di componenti nei sistemi elettrici e di refrigerazione in grado di causare esplosioni di miscele aria-vapore infiammabili all'interno dell'unità.
  • Processore integrato
  • Display digitale
  • Allarmi per alta e bassa temperatura
  • Allarme sportello aperto
  • Contatti allarme remoto
  • Serrature di serie
  • Foro per il passaggio di cavi e sonde
  • Marchio CE/ATEX
  • Sportelli reversibili
  • Refrigeranti idrocarburi
  • Isolante privo di CFC e HCFC
  • Informazioni per l'ordine: Disponibili solo nelle aree con alimentazione a 50 Hz; non disponibili in Nord America e in altre aree con alimentazione a 60 Hz.
  • La garanzia varia in base al paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) congelatore 3.849 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) frigorifero 5.615 cu. ft.
Capacity (Metric) Freezer 109 l
Capacity (Metric) Refrigerator 159 l
Intervallo temperatura (congelatore) Da -12 a -20°C
Intervallo temperatura (frigorifero) 1 - 11 °C
Door Style Reversible
No. of Doors 2
Ripiani 3 ripiani, 2 mezzi cestelli/1 ripiano, 2 cestelli Frz
Sbrinamento Manuale
Opzioni di monitoraggio Alarm
Refrigerante Idrocarburo
Capacità rack 13
Isolamento HCFC Free, CFC Free
Certificazione/Conformità CE; le unità FMS sono state progettate, valutate e sono risultate conformi alla direttiva ATEX 94/9/EC Allegato VIII e sono dotate del marchio ATEX., FMS units are designed, evaluated and comply with the ATEX Directive 94/9/EC Annex VIII and bear the ATEX mark.
Warranty Warranty varies by country, please contact us for details
Profondità (sistema metrico) congelatore 41.5 cm
Profondità (sistema metrico) frigorifero 45 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 167.5 cm
Altezza (sistema metrico) congelatore 67 cm
Altezza (sistema metrico) frigorifero 72.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 61 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 54.5 cm
Larghezza (sistema metrico) congelatore 40.8 cm
Larghezza (sistema metrico) frigorifero 45.7 cm
Tipo di spina UE
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Frequenza 50 Hz
Peso di spedizione (sistema metrico) 95 kg
FMS units are designed, evaluated and comply with the ATEX Directive 94/9/EC Annex VIII. These units have an intrinsically safe (IS) barrier installed in the temperature probe circuit with no other internal electrical components that could trigger an explosion or fire of flammable materials inside the unit. The internal wall construction has been reviewed and is not a source for electrostatic build up due to the materials used in construction. The units bear the ATEX mark.