Learn More
Thermo Scientific™ Congelatori per laboratorio FMS Serie ES
Codice prodotto. 16681074 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
98 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16681074 98 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16681074 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 98FAXVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Rischio di esplosione ridotto. Questi congelatori da laboratorio sono ideali per la conservazione di materiale potenzialmente infiammabile in laboratori generici con disponibilità di spazio limitato.
Ridurre il rischio di esplosioni accidentali e danni dei campioni associati. I nuovi congelatori per laboratorio Thermo Scientific™ ES Serie FMS sono ideali per la conservazione di materiale potenzialmente infiammabile in ambienti generali di laboratorio. I congelatori per uso domestico e commerciale non sono adatti a questo tipo di materiali: sono dotati di componenti nei sistemi elettrici e di refrigerazione in grado di causare esplosioni di miscele aria-vapore infiammabili all'interno dell'unità. Questi congelatori sono stati costruiti senza componenti che potrebbero causare esplosioni o incendi dei materiali conservati all'interno.
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High- and low-temperature alarms
  • Door ajar alarm
  • Remote alarm contacts
  • Standard door locks
  • Access ports
  • CE/ATEX marked
  • Reversible doors
  • Hydrocarbn refrigerants
  • HCFC and CFC free insulation
Ordering Information: Available in 50Hz regions only; not available in North America and other 60Hz regions.
    Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Corrosion-resistant, Spark-proof
Capacità (sistema imperiale) 3.5 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 98 L
Gamma di temperatura -10°C to -26°C
Refrigerante R600a
Door Style Hinged
Isolamento CFC-free, HCFC-free
Certificazione/Conformità CE
Stile Undercounter
Tipo di controllo Digital
Porte 1, 16 mm Side-Access Port
Sbrinamento Automatic
Profondità (sistema metrico) esterno 65.8 cm
Depth (Metric) Interior 44 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 85 cm
Altezza (sistema metrico) interno 65 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 59.9 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 42 cm
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50Hz
Frequenza 50 Hz
Peso di spedizione (sistema metrico) 41.8 kg
Quantità Each
Show More Show Less
Le unità FMS non sono progettate per l'uso in applicazioni di Classe I, zona 0 o zona 1 che richiedono un'unità a prova di esplosione.