Learn More
Thermo Scientific™ ES Series Lab Freezers
Codice prodotto. 16641074 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
98 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16641074 98 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16641074 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 98FAEVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
È possibile risparmiare spazio prezioso con i congelatori da laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, progettati per la conservazione di materiali da laboratorio e la protezione dei campioni di routine.
È possibile risparmiare spazio prezioso con i congelatori Thermo Scientific™ serie ES, progettati per la conservazione di materiali da laboratorio e la protezione dei campioni di routine.
 Features:
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High- and low-temperature alarms
  • Standard door locks
  • Low energy consumption
  • Access ports
  • CE marked
Recommended for:
General-purpose lab storage
Ordering Information:
Available in 50Hz regions only; not available in North America or other 60Hz regions.
  • Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo General Purpose Freezer
Capacità (sistema imperiale) 3.5 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 98 L
Gamma di temperatura -10°C to -26°C
Refrigerante R600a
Door Style Hinged
Isolamento CFC-free, HCFC-free
Certificazione/Conformità CE
Stile Undercounter
Tipo di controllo Digital
Porte 1, 16 mm Side-Access Port
Sbrinamento Manual
Profondità (sistema metrico) esterno 65.8 cm
Depth (Metric) Interior 44 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 85 cm
Altezza (sistema metrico) interno 65 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 59.9 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 42.0 cm
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50Hz
Frequenza 50 Hz
Peso di spedizione (sistema metrico) 41.8 kg
Quantità Each