Learn More
Thermo Scientific™ Frigoriferi per laboratorio ES Series
Codice prodotto. 16617892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
158 L
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di spina unitSize
16617892 158 L EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16617892 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 158RAEVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia spazio prezioso con i frigoriferi per laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, progettati per la conservazione di materiali da laboratorio.
I frigoriferi per laboratorio Thermo Scientific™ serie ES consentono di risparmiare spazio e sono studiati per la conservazione in laboratorio per usi generici.
Features:
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High- and low-temperature alarms
  • Standard door locks
  • Low energy consumption
  • Access ports
  • CE marked
Ordering Information:
Available in 50Hz regions only; not available in North America or other 60Hz regions
Recommended for:
General-purpose lab storage
  • Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo General Purpose Refrigerator
Capacità (sistema imperiale) 5.5 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 158 L
Gamma di temperatura 1°C to 11°C
Refrigerante R600a
Door Style Hinged
Ripiani 3
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Isolamento HCFC Free, CFC Free
Certificazione/Conformità CE
Stile Undercounter
Tipo di controllo Digital
Porte 1, 16 mm Side-Access Port
Sbrinamento Automatic
Opzioni di monitoraggio Alarm
Profondità (sistema metrico) esterno 65.8 cm
Depth (Metric) Interior 48.0 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 85.0 cm
Altezza (sistema metrico) interno 71.8 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 59.9 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 50.0 cm
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50Hz
Frequenza 50 Hz
Peso di spedizione (sistema metrico) 37.8 kg
Quantità Each