Learn More
Esculin hydrate, 97%, ACROS Organics™
37.50€ - 205.80€
Identificatori chimici
CAS 531-75-9
Formula molecolare C15H16O9·xH2O
Molecular Weight (g/mol) 340.29
Numero MDL MFCD00149492
InChI Key XHCADAYNFIFUHF-TVKJYDDYSA-N
Sinonimo esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
IUPAC Name 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
SMILES C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10146463 SDS Vedere i documenti Acros Organics
117830050
5g Glass bottle 37.50€
5g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Stock EU 3
Aggiungi al carrello
10254430 SDS Vedere i documenti Acros Organics
117830100
10g Glass bottle 57.10€
10g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Stock EU 16
Aggiungi al carrello
10006253 SDS Vedere i documenti Acros Organics
117830500
50g Glass bottle 205.80€
50g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Stock EU 2
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
531-75-9
340.29
XHCADAYNFIFUHF-TVKJYDDYSA-N
5281417
7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
C15H16O9·xH2O
MFCD00149492
esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
CHEBI:4853
C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O
Specifica
Esculin hydrate
Glass bottle
− 86.00
8% max. (K.F.)
203.0°C to 205.0°C
531-75-9
C15H16O9·xH2O
15, 3753
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hot water,soluble in hot alcohol,methanol,pyridine,,ethyl acetate and acetic acid
C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O
340.29
CHEBI:4853
Liquid
Authentic
- 86.00 (20.00°C c=2,dioxane/water1:1)
0.1% max.
Undesignated
5g
97%
MFCD00149492
esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
XHCADAYNFIFUHF-TVKJYDDYSA-N
7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
5281417
340.29
97%