Specifica
| Materiale o nome chimico | Esculin hydrate |
| Punto di fusione | 203.0°C to 205.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 50 g |
| Indice di Merck | 15, 3753 |
| Condizione di rotazione specifica | - 86.00 (20.00°C c=2,dioxane/water1:1) |
| Rotazione specifica | − 86.00 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hot water,soluble in hot alcohol,methanol,pyridine,,ethyl acetate and acetic acid |
| Afficher plus |