Learn More
Esculin hydrate, 97%
Codice prodotto. 10146463 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10146463 5 g Bottiglia in vetro 5g
10254430 10 g Bottiglia in vetro 10g
10006253 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10146463 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117830050
CAS: 531-75-9 | C15H16O9 | 340.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 531-75-9
Formula molecolare C15H16O9
Molecular Weight (g/mol) 340.28
Numero MDL MFCD00149492
InChI Key XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Sinonimo esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
IUPAC Name 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Esculin hydrate
Punto di fusione 203.0°C to 205.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 3753
Condizione di rotazione specifica - 86.00 (20.00°C c=2,dioxane/water1:1)
Rotazione specifica − 86.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hot water,soluble in hot alcohol,methanol,pyridine,,ethyl acetate and acetic acid
Peso formulazione 340.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid