Description
Molecular Biology
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Esculin Monohydrate |
| Intervallo percentuale saggio | ≥97.5% |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 358.3 |
| Forma fisica | Solid |