Learn More
Esculin monohydrate, 99.07%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11468020 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11468020 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11468020 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210165525
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Esculin monohydrate
CAS 531-75-9
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.9907
Formula molecolare C15H16O9
Numero MDL MFCD00149492
Quantità 25 g
Sinonimo esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
InChI Key XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC Name 7-hydroxy-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 340.28
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Peso formulazione 358.28
Forma fisica Crystalline Powder