Learn More
Esculin sesquihydrate
Codice prodotto. 15425389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15425389 25 g 25g
15415389 5 g 5g
15435389 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15425389 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63114.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
A naturally occuring antioxidant | CAS: 66778-17-4 | C30H38O21 | 734.613 g/mol
A naturally occuring antioxidant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66778-17-4
Formula molecolare C30H38O21
Molecular Weight (g/mol) 734.613
Numero MDL MFCD00149492
InChI Key LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Sinonimo esculin sesquihydrate
PubChem CID 131675424
IUPAC Name 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one;trihydrate
SMILES C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Esculin sesquihydrate
Punto di fusione 202°C to 210°C
Colore White
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,3698
Peso formulazione 367.31 (340.29 Anhydrous)
Forma fisica Powder