Learn More
Esculin Sesquihydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Esculin Sesquihydrate |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/2C15H16O9.3H2O/c2*16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;;;/h2*1-4,10,12-17,19-21H,5H2;3*1H2/t2*10-,12-,13+,14-,15-;;;/m11.../s1 |
| Peso formulazione | 734.191 |