Learn More
Esculin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Esculin |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 340.0794 |