Learn More
mb2 Sedia antistatica girevole con piedini - ecopelle
Codice prodotto. 30130631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30130631 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130631 Fornitore mb2 N. del fornitore 212B3C1D2E3N01
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedia antistatica girevole con piedini antistatici - Base a 5 razze - ecopelle
  • Sedia antistatica da lavoro
  • Regolazione in altezza a gas
  • Movimento dello schienale regolabile in altezza, profondità e a contatto permanente bloccabile in ogni posizione
  • Plastiche conduttive
  • Imbottiture in resina poliuretanica
  • Poggiapiedi in alluminio satinato regolabile in altezza
  • Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato
  • Piedini antistatici
  • Rivestimento in ecopelle antistatica nera
Specifica
Product Type ESD Chair
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Ergonomic
Certificazione/Conformità IEC 61340-5-1
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory
Tipo di sollevamento Pneumatic
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 560 to 800 mm
Warranty 5 years for normal use
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote No
Con poggiapiedi Yes
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Vinyl Upholstery
Tipo di seduta High Bench Height