Learn More
mb2 Sedia antistatica girevole con ruote - ecopelle
Codice prodotto. 30130620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30130620 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130620 Fornitore mb2 N. del fornitore 212B1D1E2N01
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedia antistatica girevole con ruote - Base a 5 razze - ecopelle
  • Sedia antistatica da lavoro
  • Regolazione in altezza a gas
  • Movimento dello schienale regolabile in altezza, profondità e a contatto permanente bloccabile in ogni posizione
  • Plastiche conduttive
  • Imbottiture in resina poliuretanica
  • Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato
  • Ruote antistatiche doppie pivoettanti Ø 50mm
  • Rivestimento in ecopelle antistatica nera
Specifica
Product Type ESD Chair
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Ergonomic
Certificazione/Conformità IEC 61340-5-1
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory
Tipo di sollevamento Pneumatic
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 420 to 550 mm
Warranty 5 years for normal use
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Vinyl Upholstery
Tipo di seduta Desk Height