Learn More
Eslicarbazepine acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482196
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482196 500 mg 500mg
16454457 50 mg 50mg
16428426 100 mg 100mg
16418588 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16482196 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0703
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.
Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.
Specifica
Materiale o nome chimico Eslicarbazepine acetate
Forma fisica Solid
CAS 236395-14-5
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H16N2O3
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinonimo BIA 2-093
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (337.47 mM)
SMILES O=C(N1C2=CC=CC=C2C[C@H](OC(C)=O)C3=CC=CC=C31)N
Molecular Weight (g/mol) 296.32
Peso formulazione 296.32
Percent Purity 99.72%
Grado Research
Research purposes only